Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Umwälzpumpen für Kühl- und Heizbäder: 5.4 – 6.5 l, 230 V/50 Hz
Shop All Fisherbrand ProductsDescription
Includes
- Externe Umlaufrohre mit 8 und 12 mm-Anschlüssen
- Versorgungs- und Rücklaufklammern
- Abdeckungen für den Arbeitsbereich
Aufgrund der flachen Bauweise ist das Bad leicht zugänglich, wenn die Labortischhöhe problematisch ist. Nahtlose Edelstahltanks garantieren Haltbarkeit und einfaches Reinigen. Das robuste Kühlsystem sorgt dafür, dass Proben und Anwendungen schnell gekühlt werden können. Die fein abgestimmte Kühlfunktion sorgt jederzeit für eine hervorragende Temperaturstabilität.
- Alle Badabflüsse befinden sich auf der Vorderseite des Geräts und enthalten ein integriertes Ventil
Umwelttipp: Für weniger anspruchsvolle Anwendungen kann der Energieverbrauch durch Nutzung des Energiesparmodus gesenkt werden
Specifications
Specifications
| Kühlleistung | 250 W |
| Pumpentyp | Kraft und Absaugung |
| Temperaturbereich | -20°C bis +100°C |
| Typ | Kurzform |
| Max. Druck | 21 l/Min.; 750 mbar |
| Modell | Isotemp 6200 R20 |
| Temperaturstabilität | ±0.025 °C |
| Spannung | 230 V |
| Frequenz | 50 Hz |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.