Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Beheizte Immersions-Umwälzthermostate: Modell 6200B
Praktische, einfache Möglichkeit zur Umwandlung von offenen Bädern in Bäder mit konstanter Temperatur.
Marke:  Fisherbrand™ 211390100
1468.80 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11336681
  • 1530.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet: Rohranschlussstücke mit externer Umwälzung
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
CE, Sicherheitsklasse II
Umgebungstemperatur +10 bis 200 °C
2,0 kW
6200 B
±0.025 °C
5.7 Zoll
34,4 cm
21,8 cm
5 kg
230 V
Kraft und Absaugung
Isotemp™ Einhängethermostat
750 mbar
21
14.4 Zoll
13.4 Zoll
8.5 Zoll
11.0 lb
230 V, 50 Hz
50 Hz
Name des Produkts
Fisherbrand™ Isotemp™ Beheizte Immersions-Umwälzthermostate: Modell 6200B > Eintauchzirkulator 6200B; +392 °F; Pumpe: Druck & Saug; 230 V/50 Hz