Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Umwälzthermostate für Heizbäder: Modell 5150 H11
Zuverlässige Heizgeräte mit hoher Wattleistung sorgen durch schnelles Aufheizen der Flüssigkeit dafür, dass die Flüssigkeit für Ihre Anwendung geeignet ist.
Marke:  Fisherbrand™ 211212100
1217.86 EUR gültig bis 2024-12-15
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11366671
  • 1690.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet: Enthält Armaturen zur externen Umwälzung
Beschreibung
Beschreibung
Der Standardschaltkreis für die Übertemperaturabschaltung ist benutzerdefiniert, um sicherzustellen, dass die Anwendungstemperaturen die Sollwertparameter nicht überschreiten
  • Abschaltung bei hohen Temperaturen und niedrigem Wasserstand
  • Die kompakte Standfläche nutzt die Arbeitsfläche maximal
  • Enthält Armaturen zur externen Umwälzung mit 8 mm- und 12 mm-Anschlüssen sowie Versorgungs- und Rückhalteklammern
  • Bei allen Heizbädern ist eine Abdeckung für den Arbeitsbereich im Lieferumfang enthalten
  • Hochwertige Edelstahlbäder
  • Alle Badabflüsse befinden sich auf der Vorderseite des Geräts und enthalten ein integriertes Ventil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
7 bis 11 l
Kraft
Isotemp™ Beheizter Bad-Umwälzthermostat
5150 H11
15,6 x 11,9 x 14,2 in. (39,6 x 30,2 x 36,3 cm)
39,6 mm
30,2 cm
36,3 cm
11,3 kg
230 V
17
10°C bis 150°C
Externe Zirkulationsarmatur
± 0,05 °C
15,6 in.
11,9 in.
14,2 in.
24,9 lb.
230 V 50 Hz
50 Hz