Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Umwälzthermostate für Heizbäder: Modell 4100 H24
Zuverlässige Heizgeräte mit hoher Wattleistung sorgen durch schnelles Aufheizen der Flüssigkeit dafür, dass die Flüssigkeit für Ihre Anwendung geeignet ist.
Marke: Fisherbrand™ 211113100
1833.50 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beinhaltet: Enthält Armaturen zur externen Umwälzung
Beschreibung
Der Standardschaltkreis für die Übertemperaturabschaltung ist benutzerdefiniert, um sicherzustellen, dass die Anwendungstemperaturen die Sollwertparameter nicht überschreiten
- Abschaltung bei hohen Temperaturen und niedrigem Wasserstand
- Die kompakte Standfläche nutzt die Arbeitsfläche maximal
- Enthält Armaturen zur externen Umwälzung mit 8 mm- und 12 mm-Anschlüssen sowie Versorgungs- und Rückhalteklammern
- Bei allen Heizbädern ist eine Abdeckung für den Arbeitsbereich im Lieferumfang enthalten
- Hochwertige Edelstahlbäder
- Alle Badabflüsse befinden sich auf der Vorderseite des Geräts und enthalten ein integriertes Ventil
Spezifikation
14 bis 24 l | |
Kraft | |
Isotemp™ Beheizter Bad-Umwälzthermostat | |
310 mbar | |
± 0,05 °C | |
15,6 in. | |
14,3 in. | |
22,1 in. | |
230 V 50 Hz | |
50 Hz |
17 | |
10°C bis 100°C | |
Externe Zirkulationsarmatur | |
4100 H24 | |
15,6 x 14,3 x 22,1 in. (39,6 x 36,3 x 56,1 cm) | |
39,6 mm | |
36,3 cm | |
56,1 cm | |
230 V |