Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Umwälzthermostate für Heizbäder: Modell 4100 H11
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Spannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Typ:
Isotemp™ Beheizter Bad-Umwälzthermostat
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Beinhaltet
Enthält Armaturen zur externen Umwälzung
Der Standardschaltkreis für die Übertemperaturabschaltung ist benutzerdefiniert, um sicherzustellen, dass die Anwendungstemperaturen die Sollwertparameter nicht überschreiten
- Abschaltung bei hohen Temperaturen und niedrigem Wasserstand
- Die kompakte Standfläche nutzt die Arbeitsfläche maximal
- Vorrichtung für die externe Umwälzung mit 8 und 12 mm-Anschlüssen sowie Vor- und Rücklaufklemmen
- Alle Badthermostate werden mit einer Badabdeckung geliefert
- Hochwertige Edelstahlbäder
- Alle Badabflüsse befinden sich auf der Vorderseite des Geräts und enthalten ein integriertes Ventil
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 7 bis 11 l |
| Flussrate | 17 |
| Pumpentyp | Kraft |
| Temperaturbereich | Umgebungstemperatur 10 bis 100 °C |
| Typ | Isotemp™ Beheizter Bad-Umwälzthermostat |
| Enthält | Externe Zirkulationsarmatur |
| Max. Druck | 310 mbar |
| Modell | 4100 H11 |
| Temperaturstabilität | ± 0,05 °C |
| Arbeitsbereich | Arbeitsbereich: 200 x 154,2 x 111,9 mm (7,9 x 6,1 x 4,4 in.) |
| Mehr anzeigen |