Learn More
Fisher Scientific™ Isotemp™ Umwälzbad-Flüssigkeiten
Artikelnummer. 11621091 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5L
10L
Temperaturbereich:
-40°C bis +200°C
-75°bis +75 °C
80 °C bis 300 °C
Packungsgröße:
10 Liter
5 Liter
Artikelnummer. 11621091
Marke: Fisher Scientific™ 9990204
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Zur Verwendung mit Isotemp-Bädern und -Kühlgeräten
Zur Verwendung mit VersaCool Bädern und Kühlgeräten
  • Sil 180 Silikonölbadflüssigkeit
  • Temperaturbereich von -40 °C bis +200 °C
  • 10 l-Behälter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Durchsichtig
Beschreibung Spezifische Wärme - 0,36 Cal/g °C bei 20 °C, Dichte - 0,93 g/cm3 bei 20 °C
Kapazität (metrisch) 10L
Temperaturbereich -40°C bis +200°C
Typ Silikonöl
Modell Sil 180
Menge 10 l
Viskosität Dynamisch - 11 cP bei 20 °C, kinematisch - 11,8 cSt bei 20 °C