Learn More
Fisher Scientific™ Isotemp™ Umwälzbad-Flüssigkeiten
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5L
10L
Temperaturbereich:
-40°C bis +200°C
-75°bis +75 °C
80 °C bis 300 °C
Packungsgröße:
10 Liter
5 Liter
Beschreibung
Zur Verwendung mit VersaCool Bädern und Kühlgeräten
- Sil 100 Silikonölbadflüssigkeit
- Temperaturbereich -75 °C bis +75 °C
- 10 l-Behälter
Tekniske data
Tekniske data
| Farbe | Durchsichtig |
| Beschreibung | Spezifische Wärme - 0,4 Cal/g °C bei 20 °C, Dichte - 0,89 g/cm3 bei 20 °C |
| Kapazität (metrisch) | 10L |
| Temperaturbereich | -75°bis +75 °C |
| Typ | Silikonöl |
| Modell | Sil 100 |
| Menge | 10 L |
| Viskosität | Dynamisch -3 cP bei 20 °C, kinematisch - 3,37 cSt bei 20 °C |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion