Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Ultratiefkühltruhen für -86 °C, 12.7 cu. ft.
Artikelnummer. p-4902499 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Elektrische Anforderungen:
230 V 50 Hz
Stromstärke:
12 A
Frequenz:
50 Hz
Spannung:
230 V
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12696025
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Verbesserte Kompressortechnik und anwenderfreundliche Bedienfelder
Diese Isotemp Tiefkühltruhen besitzen eine verbesserte Kompressortechnologie, anwenderfreundliche Bedienelemente sowie RS-232- und 4 bis 20 mA-Standardausgänge. Das zweistufige Kühlsystem verfügt über einen Kompressor, der einen leisen, zuverlässigen Betrieb ermöglicht. Über das Bedienfeld können Anwenderdefinierte Alarme und Sollwerte eingegeben werden, und es stehen akustische und visuelle Alarme zur Auswahl.
  • Über die RS232 und 4 - 20 mA Standardausgänge können auf einfache Weise unabhängige Überwachungssysteme angeschlossen werden
  • Moderne Systeme mit intuitiven Einstellungen erlauben die Steuerung von Temperatur, Alarmsollwerten, akustischen/visuellen Alarmen und einer 12-stelligen Informationsanzeige
  • Optionale CO-2 und LN2 -Notversorgungssysteme bieten im Falle eines Stromausfalls oder bei mechanischen Störungen zusätzlichen Probenschutz
Langzeitlagerung von biologischen und chemischen Präparaten.
Garantie
  • USA und Kanada: 2 Jahre auf Material und Verarbeitung
  • Außerhalb Nordamerikas: 16 Monate, Teile; zusätzliche 44 Monate Kompressorteile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ CO2, LN2
Kapazität (angloamerikanisch) 12,7 cu. ft.
Kapazität (metrisch) 359.6 l
Temperaturbereich −58 °F bis −122.8 °F
Oberflächenbehandlung außen Rostfreier Stahl
Modell Truhe
Regelungsart Mikroprozessor
Zur Verwendung mit (Geräte) Langzeitlagerung von biologischen und chemischen Proben
Anschlüsse RS232, 4 bis 20 mA
Gewährleistung 2 Jahre
Abtauen Manuell
Abmessungen (T x B x H) innen 47 x 108 x 71.1 cm (18.5 x 42.5 x 28 in.)
Abmessungen (L x B x H) außen 84.8 x 182.9 x 102.9 cm (33.4 x 72 x 40.5 in.)
Außentiefe (angloamerikanisch) 33.4 Zoll
Innentiefe (angloamerikanisch) 18.5 Zoll
Außentiefe (metrisch) 84.8 cm
Innentiefe (metrisch) 47 cm
Außenhöhe (angloamerikanisch) 40.5 Zoll
Innenhöhe (angloamerikanisch) 28 Zoll
Außenhöhe (metrisch) 102.9 cm
Innenhöhe (metrisch) 71.1 cm
Außenlänge (angloamerikanisch) 33.4 Zoll
Außenlänge (metrisch) 84.8 cm
Außenbreite (angloamerikanisch) 72 Zoll
Innenbreite (angloamerikanisch) 42.5 Zoll
Außenbreite (metrisch) 182.9 cm
Innenbreite (metrisch) 108 cm
Stromstärke 12 A
Spannung 230 V
Elektrische Anforderungen 230 V 50 Hz
Frequenz 50 Hz
Kältemittel FCKW-frei
Gewicht (angloamerikanisch) 716 lb
Gewicht (metrisch) 325 kg