Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ 4100 H5P Offene beheizte Umwälzbadzirkulatoren
Offene, beheizte Bäder sind aus sehr steifem Polyphenylenoxid (PPO) hergestellt und bis zu +100 °C thermisch beständig, was sie zu einer hervorragenden Alternative zu Edelstahl macht.
1490.00 €
Spezifikation
Flussrate | 17 l/min |
---|---|
Pumpentyp | Kraft |
Temperaturbereich | Umgebungstemperatur 10 bis 100 °C |
Typ | Isotemp™ Offener beheizter Badthermostat |
Material | Polyphenylenoxid |
Produktcode | Marke | Elektrische Anforderungen | Modell | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Elektrische Anforderungen | Modell | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11366661
|
Fisherbrand™
211114100 |
230 V 60 Hz | 4100 H5P | 4,5 bis 5,3 l |
1490.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Offene, beheizte Bäder sind aus sehr steifem Polyphenylenoxid (PPO) hergestellt und bis zu +100 °C thermisch beständig, was sie zu einer hervorragenden Alternative zu Edelstahl macht.
Diese kostengünstigen Umwälzthermostate verwenden Wasser als Wärmeträgerflüssigkeit. Die Bäder verfügen über integrierte Griffe und Halterungen und sind mit Brückenplatten für die Platzierung des Steuerkopfs ausgestattet.
- Heizleistung bis zu 1000 Watt
- Mit 5-Liter-Bad
- Die kostengünstigste Wahl für ein Heizbad
Temperaturbereich: Umgebungstemperatur bis 100 °C
Spezifikation
17 l/min | |
Umgebungstemperatur 10 bis 100 °C | |
Polyphenylenoxid | |
15,3 in. | |
7,5 in. | |
13,7 in. |
Kraft | |
Isotemp™ Offener beheizter Badthermostat | |
15,3 x 7,5 x 13,7 in. (38,8 x 19 x 34,7 cm) | |
38,8 cm | |
19 cm | |
34,7 cm |