Learn More
Fisherbrand™ Beleuchtete Taschenmikroskope
Ein einzelner Mechanismus erzeugt einen glatten und festen Fokus
Marke:  Fisherbrand™ 3356
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11734396
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beinhaltet: Zwei AA-Batterien
Beschreibung
Beschreibung
Fisher Scientific™ beleuchtete Taschenmikroskope sind ideal für die Qualitätskontrolle, im Einsatz vor Ort, für die Elektronik, Metallanalyse, für die klinische Analyse und für den Einsatz für Pflanzenstudien. Ein einzelner Mechanismus erzeugt einen glatten und grundfesten Fokus.
  • Betrachten Sie mit hoher Vergrößerung in hellem Licht und in Echtfarben mit hohem Kontrast und mit einem scharf definierten Fokus
  • Das Gehäuse besteht aus chemikalienbeständigem und stoßfestem ABS-Kunststoff
  • Abmessungen: 5.5 L x 1.5 B x 0.87 H Zoll (140 x 38 x 22 mm)
  • Gewicht 3 oz. (85 g)
Spezifikation
Spezifikation
2.2 cm
0.87 in.
3.8 cm
Qualitätskontrolle, Anwendung im Feld, Elektronik, Metallanalyse, klinische Analyse und Pflanzenstudien
14 cm
3 oz.
14 x 3.8 x 2.2 cm (5.5 x 1.5 x 0.87 in.)
AA-Batterien, Tragekoffer aus Vinyl
1.5 in.
30 x
5.5 in.
Eine Alkalibatterie Typ AA
85 g