Learn More
Fisherbrand™ Beleuchtete Taschenmikroskope
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Vergrößerungsleistung:
30 x
60 x bis 100 x
Enthält:
AA-Batterien, Tragekoffer aus Vinyl
Aufsteckbarer Mikroskopobjektträgerhalter, AA-Batterie
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Beschreibung
Beinhaltet
Zwei AA-Batterien
Fisher Scientific™ beleuchtete Taschenmikroskope sind ideal für die Qualitätskontrolle, im Einsatz vor Ort, für die Elektronik, Metallanalyse, für die klinische Analyse und für den Einsatz für Pflanzenstudien. Ein einzelner Mechanismus erzeugt einen glatten und grundfesten Fokus.
- Betrachten Sie mit hoher Vergrößerung in hellem Licht und in Echtfarben mit hohem Kontrast und mit einem scharf definierten Fokus
- Das Gehäuse besteht aus chemikalienbeständigem und stoßfestem ABS-Kunststoff
- Abmessungen: 5.5 L x 1.5 B x 0.87 H Zoll (140 x 38 x 22 mm)
- Gewicht 3 oz. (85 g)
Spezifikation
Spezifikation
| Höhe (metrisch) | 2.2 cm |
| Enthält | Aufsteckbarer Mikroskopobjektträgerhalter, AA-Batterie |
| Höhe (angloamerikanisch) | 0.87 in. |
| Breite (angloamerikanisch) | 1.5 in. |
| Breite (metrisch) | 3.8 cm |
| Vergrößerungsleistung | 60 x bis 100 x |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Qualitätskontrolle, Anwendung im Feld, Elektronik, Metallanalyse, klinische Analyse und Pflanzenstudien |
| Länge (angloamerikanisch) | 5.5 in. |
| Länge (metrisch) | 14 cm |
| Erforderliches Zubehör | Eine Alkalibatterie Typ AA |
| Mehr anzeigen |