Learn More
Fisherbrand™ Fisher Scientific™ Strapazierfähige Vortexmischer
Artikelnummer. 15579014 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Spannung:
230 V
Drehzahlbereich:
300 bis 3500 U/min
Reglertyp:
Analog
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15579014
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
Becherkopf, Universalhalter mit Deckel, Schaumstoffeinsatz für (38 ) 1.5 bis 2.0 ml-Mikroröhrchen und ein abnehmbares dreiadriges Kabel mit einer Länge von 92 Zoll (234 cm) und Stecker (230 V erhältlich).
Starke, konsistente Mischwirkung für bis zu 8 Mikrotiterplatten mit optionalen Zubehöraufsätzen.
  • Für den Dauerbetrieb konzipiert
  • Das robuste Design und der effiziente Motor ermöglichen den Dauerbetrieb des Mischers und die Handhabung aller Zubehörteile über den gesamten Drehzahlbereich
  • 5 Jahre Garantie
Standardmodell
  • Analoger Mischpult mit variabler Drehzahl
  • Wählen Sie aus zwei Betriebsmodi: Touchmodus zum Mischen von Röhrchen, wenn der Getränkehalter oder der Universalhalter mit Abdeckung gedrückt werden; Einschaltmodus, wenn ein Zubehörteil für den Dauerbetrieb verwendet wird
  • Mikroprozessorsteuerung: 3-Weg-Netzschalter; Drehzahlregler: variable Markierungen 1–10
Erweitertes Modell
  • Für Anwendungen, die reproduzierbare Ergebnisse erfordern
  • Touchpad-Bedienelemente und LED-Anzeigen
  • Genaue Geschwindigkeits- und Zeitergebnisse
  • Mikroprozessorsteuerung: 3-Wege-Netzschalter, LED-Anzeige für Tasten zum Hoch- und Herunterfahren der Zeit/Geschwindigkeit für die Sollwertsteuerung
  • Der Zeitgeber zeigt die verstrichene Zeit an oder schaltet das Gerät nach Ablauf der Zeit aus, wenn eine anwenderdefinierte Grenze programmiert wurde.
  • Wählen Sie aus zwei Betriebsmodi: Touch-Modus, der das Mischen beim Drücken des Becherkopfes aktiviert; kontinuierlicher Modus bei Verwendung von Zubehörgeräten
Zertifizierungen
CSA-registriert, CE-Kennzeichnung
Garantie
5 Jahre Garantie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Orbit 4,9 mm
Drehzahlbereich 300 bis 3500 U/min
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz
Spannung 230 V
Wirkleistung 30 W
Stromstärke 0,13 A
Produkttyp Vortexschüttler
Steckertyp US-Stecker
Frequenz 50/60 Hz
Abmessungen (L x B) 9,5 x 6,6 in. (24,1 x 16,8 cm)
Länge (angloamerikanisch) 9.85 Zoll
Länge (metrisch) 24,1 cm
Breite (angloamerikanisch) 6,6 in.
Breite (metrisch) 16,8 cm
Reglertyp Analog
Modell Standard