Learn More
Fisherbrand™ Elektrodenhalter
Schnelle Verarbeitung mehrerer pH- und Leitfähigkeitsmesswerte bei geringerer Elektrodenbruchgefahr. Der Fisher Scientific Elektrodenhalter eignet sich für alle Marken von Standardelektroden. Er lässt sich auf 21 in. ausziehen und um 360° neigen und ist für reibungslose Bewegung und mühelose Anwendung konzipiert.
Marke: Fisherbrand™ 90023-72
147.30 EUR gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Schnelle Verarbeitung mehrerer pH- und Leitfähigkeitsmesswerte mit reduziertem Elektrodenbruch. Der Fisherbrand Elektrodenhalter ist für alle Standardelektroden geeignet. Er lässt sich um 21 Zoll ausfahren und um 360° schwenken; für eine sanfte Bewegung und mühelose Bedienung konzipiert.
- Der an drei Stellen frei bewegliche Armhalter ist in jede Richtung schwenkbar (360°), während der Halter die Elektrode in einer vertikalen Position hält
- Von einen beschwerten, 20 cm (8 in.) großen Sockel aus druckgegossenem Metall ausstreckbar auf 53 cm (21 in.)
- Fasst Standardglas, Referenz- und Kombinationselektroden sowie Temperatur- und Leitfähigkeitsfühler
- Ausgleichsfeder für eine gleichförmige Steuerung mit den Fingerspitzen und für bessere Stabilität
Spezifikation
Halter | |
pH |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13