Learn More
Fisherbrand™ Data Acqusition Software for Barometer
Artikelnummer. 15567603 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Fisherbrand™ Traceable™ digitales Barometer
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15567603
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Behalten Sie die Ergebnisse für Thermometer, Hygrometer, Barometer, Lichtmesser, Anemometer, Manometer, gelösten Sauerstoff, Leitfähigkeit und mehr im Auge. Fisherbrand™ Computerdatenerfassungssystem für digitale Barometer kann mit Fisherbrand™ Traceable™ digitalen Barometern verwendet werden.
Behalten Sie die Ergebnisse für Thermometer, Hygrometer, Barometer, Lichtmesser, Anemometer, Manometer, gelösten Sauerstoff, Leitfähigkeit und mehr im Auge. Fisherbrand™ Computerdatenerfassungssystem für digitale Barometer kann mit Fisherbrand™ Traceable™ digitalen Barometern verwendet werden.
  • Ermöglicht es bis zu acht einzigartigen Traceable™ Messgeräten, Daten gleichzeitig zu erfassen und an jedes Smartphone oder jeden Computer direkt per E-Mail zu senden
  • Erfassen Sie die Messwerte permanent, und behalten Sie die Ergebnisse im Auge
  • Speicherung der ausgelesenen Daten in einer Datei, die unverändert oder in einem beliebigen Bericht- oder Tabellenformat angezeigt, zusammengeführt und gedruckt werden kann
  • Die Daten werden auch dann im Hintergrund erfasst, wenn der Benutzer mit anderen Softwareprogrammen arbeitet
  • 24/7 akustischer/visueller Alarm erinnert den Benutzer an die Datenüberprüfung
Spezifikation
Typ Software zur Datenerfassung
Displaytyp No Display
Software Type Computer Data Acquisition System
Enthält CD, 6 ft. Kabel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Behalten Sie ganz einfach die Ergebnisse für Thermometer, Hygrometer, Barometer, Lichtmesser, Anemometer, Manometer, gelösten Sauerstoff, Leitfähigkeit und mehr im Auge.
Zur Verwendung mit (Geräte) Fisherbrand™ Traceable™ digitales Barometer
Länge (angloamerikanisch) Kabel 6 ft.