Learn More
Fisherbrand™ Chemikalienresistente Rückschlagventile
Artikelnummer. 11714326 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
3,17 mm
4,74 mm
6,35 mm
9,52 mm
Packungsgröße:
6 Stück
Artikelnummer. 11714326
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Aus chemisch beständigen Kynar™ Körper mit Viton™ Ventil
Zum Einsatz mit Säuren, Laugen, Wasser, chemischen Prozessen und Alkoholen. Verhindert Schäden an Geräten, Pumpen und Fördersystemen durch Verhinderung des Rückflusses.
  • Transparenter Flussweg
  • Inert, hochrein und glatt
  • Betriebsbereiche: 0 bis 50 psi und -40 bis +126 °C
  • Autoklavierbar und wartungsfrei
  • Das Gerät mit einer Länge von 1.25 in. kann in jeder Position installiert werden
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,25 in.
Innendurchmesser (metrisch) 6,35 mm
Material Kynar, Viton
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 1.25 Zoll
Gesamtlänge (metrisch) 31.75 mm
Maximaler Druck 50 psi
Max. Operating Temperature (English) 258,8 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 126 °C
Produkttyp Rückschlagventil