Learn More
Fisherbrand™ TRACEABLE™ GENERAL PURPOSE HYGROME
Artikelnummer. 11729835 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
0 °C bis 50 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11729835
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
Integrierte Feuchtigkeits- und Temperatursensoren, und eine 9 V-Alkalibatterie für 6 Monate intermittierenden Gebrauch (ca. 100 Stunden Dauerbetrieb).
Entwickelt für Reinräume, Hauben, Prozesssteuerungs- und Luftüberwachungsanwendungen.
Fisher Scientific™ Certified Traceable Digitales Hygrometer/Thermometer ist ein tragbares, robustes, digitales Hand-Hygrometer und -Thermometer, das für jahrelangen Einsatz im Labor, auf dem Feld oder in der Anlage entwickelt wurde. Entwickelt für Reinräume, Hauben, Prozesssteuerungs- und Luftüberwachungsanwendungen.
  • Misst die relative Luftfeuchtigkeit von 10.0 bis 95.0 %, mit ±1.5 % Genauigkeit, 0.01 % Auflösung
  • Temperaturbereich: 32° bis 122° F, mit ±0.4° F Genauigkeit und Auflösung von 0.01°
  • Einfach zu bedienen: Stellen Sie einfach den Wahlschalter, den Punkt ein und lesen Sie die 0.5 Zoll-LCD-Anzeige ab
  • Kein Aufwärmen, Küken oder Schwanken erforderlich
  • Reagiert in nur 30 Sekunden
Bestellinformation
Maße 1.5 x 2.75 x 8 Zoll (L x B x H) (4 x 7 x 20 cm) Nettogewicht: 227 g (8 oz.)
Zertifizierungen
Mit Zertifikat zum Nachweis der Rückverfolgbarkeit von Geräten nach Standards des National Institute of Standards and Technology (NIST™). Kalibriert durch ein ISO™ 17025-Kalibrierlabor, das von A2LA™ akkreditiert ist.
Spezifikation
Typ Digitales Hygrometer/Thermometer
Luftfeuchtigkeitsbereich 10 bis 95 %
Auflösung 0,0001
Genauigkeit ± 1.5 %
Temperaturbereich (metrisch) 0 °C bis 50 °C
Temperaturgenauigkeit ±0,4 °C
Displaytyp LCD
Material ABS-Kunststoff
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 32 bis 122 °F
Temperaturauflösung 0.01 °F
Abmessungen (L x B x H) 1,5 x 2,75 x 8 in. (4 x 7 x 20 cm)
Länge (angloamerikanisch) 1,5 in.
Länge (metrisch) 4 cm
Breite (angloamerikanisch) 2,75 in.
Breite (metrisch) 7 cm
Höhe (angloamerikanisch) 8 in.
Höhe (metrisch) 20 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 8 oz.
Gewicht (metrisch) 0.22 kg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Komplett tragbares, robustes, Handgerät als digitale Hygrometer und Thermometer wurde für jahrelange harte Labor-, Feld- oder Anlagenverwendung entwickelt
Enthält Integrierte Feuchtigkeits- und Temperatursensoren, und eine 9 V-Alkalibatterie für 6 Monate intermittierenden Gebrauch (ca. 100 Stunden Dauerbetrieb)
Zertifizierung/Konformität ISO 17025, A2LA, NIST