Learn More
Fisherbrand™ Baume Hydrometer
Baume schwere Waage für die Arbeit mit Flüssigkeiten, die schwerer als Wasser sind.
Marke:  Fisherbrand™ 11571D
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11716933
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Baume schwere Waage für die Arbeit mit Flüssigkeiten, die schwerer als Wasser sind.
  • Kennzeichnung mit dauerhafter individueller Seriennummer
Bestellinformation
Verwenden Sie den Fisherbrand Zylinder 08-530J mit 250 ml Flüssigkeit zum Eintauchen, separat erhältlich
Zertifizierungen
Ein Zertifikat wird zur Verfügung gestellt, um die Rückverfolgbarkeit der von NIST™ bereitgestellten Standards nachzuweisen.
Compliance
Die Genauigkeit erfüllt oder übertrifft die ASTM™ E 100-Spezifikationen, kalibriert gemäß ASTM E 126-Spezifikationen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Baume-Hydrometer
Ohne 3-Punkt-Zertifizierung
Kalknatronglas
Baume „schwere“ Skala für Flüssigkeiten, die schwerer sind als Wasser
0.1 °
305 mm
29 to 41°