Learn More
Fisherbrand™ Baume Hydrometer
Artikelnummer. 11706933 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Zertifizierung/Konformität:
Ohne 3-Punkt-Zertifizierung
Schritten:
0,1°
0.1 °
Länge (metrisch):
305 mm
305 mm
310 mm
Baumé-Bereich:
19 bis 31 °
29 bis 41°
9 bis 21 °
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11706933
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Baume schwere Waage für die Arbeit mit Flüssigkeiten, die schwerer als Wasser sind.
Baume schwere Waage für die Arbeit mit Flüssigkeiten, die schwerer als Wasser sind.
  • Kennzeichnung mit dauerhafter individueller Seriennummer
Bestellinformation
Verwenden Sie den Fisherbrand Zylinder 08-530J mit 250 ml Flüssigkeit zum Eintauchen, separat erhältlich
Zertifizierungen
Ein Zertifikat wird zur Verfügung gestellt, um die Rückverfolgbarkeit der von NIST™ bereitgestellten Standards nachzuweisen.
Compliance
Die Genauigkeit erfüllt oder übertrifft die ASTM™ E 100-Spezifikationen, kalibriert gemäß ASTM E 126-Spezifikationen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Baume-Hydrometer
Schritten 0,1°
Zertifizierung/Konformität Ohne 3-Punkt-Zertifizierung
Länge (metrisch) 310 mm
Enthält Case of 1
Material Kalknatronglas
Baumé-Bereich 19 bis 31 °
Zur Verwendung mit (Anwendung) Baume „schwere“ Skala für Flüssigkeiten, die schwerer sind als Wasser