Learn More
Fisherbrand™ ALUMINUM FOLD-UP CART
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Tragkraft (metrisch):
150 kg
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Beinhaltet
Drei Gummizüge.
Mit dem Fisherbrand Faltwagen aus Aluminium können Sie schwere Laborgeräte, Chemikalien, Fässer und Glasbehälter mühelos transportieren.
- Tragfähigkeit: 330 lbs. (150 kg)
- Robuste Aluminiumlegierung mit Teleskopplattform für längere Lasten
- Lässt sich für eine einfache Aufbewahrung oder Transportierung auf Aktentaschengröße falten
- Rollt leicht auf großen, festen Gummirädern
- Der Griff lässt sich auf zwei Höhen einstellen: 27 und 30 Zoll (69 und 76 cm)
- Gummistoßfänger an allen vier Ecken schützen die Wände vor versehentlichen Abnutzungen
Bestellinformation
Gewicht: 20 lb (9 kg)
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Faltwagen |
| Tragkraft (angloamerikanisch) | 330 lbs. |
| Tragkraft (metrisch) | 150 kg |
| Material | Aluminiumlegierung |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Müheloser Transport von schweren Laborchemikalien, Fässern und Glasbehältern |
| Enthält | Drei Gummizüge, robuste Gummiräder und Stoßstangen |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 20 lbs. |
| Gewicht (metrisch) | 9 kg |
| Breite (angloamerikanisch) | 16 Zoll |
| Breite (metrisch) | 41 cm |