Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Modelle mit Universalglasmembran und pH-Indikatorglasgehäuse - Quecksilber-frei
Universalglasmembran und Glaskörper ermöglichen pH-Messungen von Null bis 14
Marke: Fisherbrand™ 93X557001
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Universalglasmembran und Glaskörper ermöglichen pH-Messungen von Null bis 14
- Universal-Glasmembran
- pH-Bereich 0 bis 14
Spezifikation
U.S.-Norm | |
0 bis 14 | |
Modell mit pH-Membran | |
Titralyzer II | |
60 Zoll |
Glas | |
-5 °C° bis +110 °C° | |
Empfohlene Referenzelektroden: 13-620-64 | |
23 °F bis 230 °F |