Learn More
Fisherbrand™ accumet™ pH/ATC-Sonde für Corning-Messgeräte mit Epoxydharzschaft – Quecksilber-frei
Artikelnummer. 11500164 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Anschlusstypen:
BNC-Anschluss
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11500164
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit BNC-Anschluss und ATC-Anschluss für Corning-Messgeräte
  • Langlebig durch Epoxydharzschaft
  • PH-Kombinationselektrode mit integriertem ATC-Sensor und Temperatursignalanschluss, speziell für die Verwendung mit Corning-Messgeräten entwickelt
  • Flüssigkeitsgefüllte Ag/AgCl-Referenz mit einem Diaphragma
  • BNC pH Anschluss
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anschlusstypen BNC-Anschluss
Diaphragma Einzeln
Material Epoxid
pH-Bereich 0 bis 14
Typ pH/ATC-Kombinationselektrode
Art der Fülllösung Flüssig
Zur Verwendung mit (Anwendung) ATC, pH
Zur Verwendung mit (Geräte) pH-Messgerät
Internes Bezugssystem Ag/AgCl
Sonde ATC