Learn More
Fisherbrand™ accumet™ AP115 Tragbares pH-Messgerät
Genaue Messungen jederzeit und überall
Marke: Fisherbrand™ 01X451902
Beinhaltet: Nur Messgerät Lieferumfang: Messgerät, 9 V-Batterie und Handbuch.
Beschreibung
Genaue Messungen jederzeit und überall
Für den Innen- und den Außeneinsatz. Vielseitig und robust genug auch für anspruchsvollste Anwendungen. Softtasten mit komfortablem Griff machen Einhandbetrieb zum Kinderspiel. Kompakt, klein genug für eine Hemdtasche, trotzdem intelligent genug für jedes Labor. Die Kits der AP100-Serie enthalten eine unzerbrechliche accumet pH/ATC-Elektrode, die für schnelles Ansprechen und lange Lebensdauer nachfüllbar ist.
Das AP115 pH/mV/Temp-Messgerät verfügt über alle Funktionen des AP110 plus:
- 0.001 pH-Auflösung
- Anzeige von Zeit und Datum zur Erfüllung der GLP-Anforderungen
Spezifikation
Messgerät, 9 V-Batterie, Handbuch | |
-2 bis 20 | |
0 bis ± 2000 | |
LCD | |
3 Jahre | |
pH 0.001 | |
AP115 Tragbares pH-Messgerät |
pH, mV, Temperatur | |
0.001 | |
-5 °C° bis +100 °C° | |
GLP | |
Mehrere | |
-2 bis +20 pH |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Videos
-
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31