Learn More
Fisherbrand™ Zubehör für den Homogenisator 850, Generatorsonde
Generatorsonde aus Edelstahl; Fisher Scientific™ 850 Homogenisatorzubehör, Generatorsonde ist mit Fisher Scientific Homogenisatoren kompatibel.
Marke: Fisherbrand™ 15515829
812.60 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Achtung: Die Edelstahllager können nicht autoklaviert werden.
Beinhaltet: Generatorsonde, Bedienungsanleitung, Reinigungsbürste und Ersatzlager
Beschreibung
- Mit Ober- und Unterlagern aus PTFE
- Die gesamte Sonde kann autoklaviert werden
- Einfache Demontage zu Reinigungszwecken
Sägezahngenerator-Sonde:
- Die zusätzliche Schneidwirkung und die Statorausführung ermöglichen es feinen bis mittleren Proben durch die Bearbeitungsfenster zu gelangen.
Spezifikation
Sonde | |
50 ml bis 2 l | |
195 mm | |
Sägezahn |
Fein | |
20 mm | |
Edelstahl 316 | |
Fisher Scientific 850 Homogenisator |