Learn More
Fisherbrand™ Zubehör für die tragbaren Homogenisatoren 150 und 180, Edelstahlsonden
Auswahl an flachen oder sägezahnartigen Spitzen für den Gebrauch mit tragbaren Homogenisatoren.
Marke: Fisherbrand™ 15595819
826.50 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Achtung: Die Edelstahllager können nicht autoklaviert werden.
Beschreibung
- Bietet Endbenutzern Flexibilität bei der Probenverarbeitung
- Für lange Lebensdauer entwickelt und zu Reinigungszwecken leicht abzubauen
- Aufgrund der Stator-Auslegung können feine bis mittelfeine Proben durch die Verarbeitungsfenster hindurchtreten
- Mit Ober- und Unterlagern aus PTFE
- Autoklavierbar
Spezifikation
Sonde | |
1,5 bis 100 ml | |
4.5 Zoll | |
Edelstahl | |
150 Tragbarer Homogenisator und 850 Homogenisatoren |
Fein | |
10 mm | |
115 mm | |
Sägezahn |