missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisher BioReagents™ Restriction Enzymes - Hind III (Source: Haemophilus influenzae Rd)
Click to view available options
Menge:
15.000 E
Packungsgröße:
15 K-Einheiten
Beschreibung
- Application: Hind III restriction endonuclease digests dsDNA with sequence indicated below
- Storage Buffer Components: 10mM Tris-HCl (pH 7.4), 250mM NaCl, 0.1mM EDTA, 1mM DTT, 0.5mg/mL BSA and 50% glycerol
- Qualified for Blue/White Cloning Assays
- Storage: -20°C
‡Restriction enzyme buffer included indicated in parentheses; Cloning = Blue/White Cloning Qualified; Genome = Genome Qualified.
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 10 U/μl |
| Menge | 15.000 E |
| Schnittstelle | A.AGCTT |
| Produkttyp | HindIII |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur