missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisher BioReagents™ Restriction Enzymes - Cla I (Source: Caryophanon latum L)

Artikelnummer. p-95870
Click to view available options
Menge:
2550 Einheiten
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11361316

Marke: Fisher BioReagents™ BP33445

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

  • Application: Cla I restriction endonuclease digests dsDNA with sequence indicated below
  • Storage Buffer Components: 10mM Tris-HCl (pH 7.4), 300mM sodium glutamate, 0.1mM EDTA, 1mM DTT, 0.5mg/mL BSA and 50% glycerol
  • Qualified for Blue/White Cloning Assays and genomic analysis
  • Storage: -20°C

‡Restriction enzyme buffer included indicated in parentheses; Cloning = Blue/White Cloning Qualified; Genome = Genome Qualified.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Konzentration 10 U/μl
Menge 2550 Einheiten
Schnittstelle AT.CGAT
Produkttyp ClaI
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt