Learn More
Fisher BioReagents™ Proteinase K (Tritirachium-Album/Molekularbiologie)
Marke: Fisher BioReagents™ BP1700-500
Beschreibung
Proteinase K (Tritirachium-Album/Molekularbiologie)
- Nicht im TSCA-Bestand: Nur für Forschungs- und Entwicklungszwecke, nicht für Fertigungs- oder kommerzielle Zwecke
Proteinase K wird häufig für die Isolierung von DNA und RNA aus Zell- und Gewebepräparaten verwendet. Es handelt sich um eine Protease über ein breites Spektrum, die viele Enzyme inaktiviert, einschließlich endogener Nukleasen.
Spezifikation
Weiß | |
-20 °C | |
500 mg | |
Fest |
Isolierung von DNA und RNA aus Zell- und Gewebepräparaten, Inaktivierung vieler Enzyme, einschließlich endogener Nukleasen | |
Engyodontium album | |
Proteinase K |
Sicherheit und Handhabung
- Proteinase K
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.