Learn More
Fisher BioReagents™ Molekulargewichtsmarker
Geeignet zur Bestimmung der Größe von DNA-Fragmenten
75.56 € - 150.00 €
Spezifikation
Farbe | Farblos |
---|---|
Produkttyp | DNA-Molekulargewicht-Marker/Leiter |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bestimmung der Größe des DNA-Fragments |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Form | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Form | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10428543
|
Fisher BioReagents™
BP2551-50 |
100 bp DNA Ladder | Flüssig | 50 μg | N/A | ||||
10523325
|
Fisher BioReagents™
BP2553100 |
Kilobase DNA Marker | Flüssig | 50 μg | N/A | ||||
11468473
|
Fisher BioReagents™
BP2558-10 |
PhiX-174 RF DNAHae III Digest | Flüssig | 10 μg | N/A | ||||
Beschreibung
- Kompatibel mit konventioneller Gelelektrophorese und Pulsed-Field-Gelelektrophorese
- DNase-, RNase- und Proteasefrei
Spezifikation
Farblos | |
DNA-Molekulargewicht-Marker/Leiter | |
Bestimmung der Größe des DNA-Fragments |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 100 Base - Pair Ladder