Learn More
Fisher BioReagents™ Mikrobiologische Medien: LB-Bouillon (Pulver) – Lennox
Click to view available options
Menge:
500 g
2000 g
Verpackungsart:
Poly-Eimer
Poly-Flasche
Packungsgröße:
2 Kilogramm
500 Gramm
Beschreibung
- Anweisungen für die Medienherstellung: G20 in 1 l gereinigtem Wasser, wie z. B. BP2820 (Fisher BioReagents mikrobielles Wasser in Zellkultur-Gütegrad), suspendieren. Für eine vollständige Auflösung erhitzen. Vor Gebrauch durch Autoklavieren für 15 Minuten sterilisieren
- Liefert eine nährstoffreiche Umgebung für ein schnelleres Wachstum von E. coli
- Format: Dehydriertes Pulver
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Bakterienkultur |
| Form | Pulver |
| Güte | Molekulargenetik |
| Medientyp | LB Broth - Lennox |
| Produkttyp | Mikrobiologische Medien |
| Zusammensetzung | Trypton 10 g/l, Hefeextrakt 5 g/l, Natriumchlorid 5 g/l |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Vorbereitung von bakteriellen Nährmedien |
| Verpackungsart | Poly-Eimer |
| Menge | 2000 g |