Learn More
Fisher BioReagents™ Mikrobiologische Medien: LB-Bouillon, Lennox (granuliert)
Wird als mikrobielles Wachstumsmedium für die Kultivierung von E. coli-Stämmen zur Herstellung von Plasmid-DNA und rekombinanten Proteinen verwendet.
Marke: Fisher BioReagents™ BP9722-2
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Anweisungen für die Medienherstellung: 20 g zu 1 l Reinstwasser, wie z. B. BP2820 (Fisher BioReagents Microbial Wasser in Zellkulturqualität), hinzufügen und danach den pH-Wert auf 7.2 einstellen. Erhitzen und häufig bewegen, um es vollständig aufzulösen. Vor Gebrauch durch Autoklavieren für 15 Minuten sterilisieren.
- Liefert eine nährstoffreiche Umgebung für ein schnelleres Wachstum von E. coli
- Format: Granuliertes Pulver
Spezifikation
Granulatpulver | |
Bacterial Culture | |
Mikrobiologische Medien | |
2000 g |
LB-Bouillon, Lennox | |
Casein Peptone 10g/L, Yeast extract 5g/L, Sodium Chloride 5g/L | |
Poly-Flasche |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- LB Broth, (Lennox L Broth)