Learn More
Fisher BioReagents™ LB-Agar, Miller (granuliert)
Wird als mikrobielles Wachstumsmedium für die Kultivierung von E. coli-Stämmen zur Herstellung von Plasmid-DNA und rekombinanten Proteinen verwendet.
Spezifikation
Form Granulatpulver
Medientyp LB-Agar, Miller
Produkttyp Agar
Zusammensetzung Caseinpepton 10 g/l, Hefeextrakt 5 g/l, Natriumchlorid 10 g/l, Agar 12 g/l
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Erhaltung und Vermehrung von Escherichia coli in molekularbiologischen Verfahren
Mehr Spezifikationen ansehen
Beschreibung
Beschreibung
  • Anweisungen für die Medienherstellung: 32 g zu 1 l Reinstwasser, wie z. B. BP2820 (Fisher BioReagents Microbial Wasser in Zellkulturqualität), hinzufügen und danach den pH-Wert auf 7.2 einstellen. Erhitzen und häufig bewegen, um es vollständig aufzulösen. Vor Gebrauch durch Autoklavieren für 15 Minuten sterilisieren.
  • Die Natriumchloridkonzentration der Miller-Formulierung ist 2x die Konzentration der Lennox-Formulierung, um eine optimale Salzkonzentration für einen bestimmten Stamm zu ermöglichen
  • Agar bietet eine solide Wachstumsunterstützung
  • Format: Granuliertes Pulver
Spezifikation
Spezifikation
Granulatpulver
Agar
Zur Erhaltung und Vermehrung von Escherichia coli in molekularbiologischen Verfahren
LB-Agar, Miller
Caseinpepton 10 g/l, Hefeextrakt 5 g/l, Natriumchlorid 10 g/l, Agar 12 g/l
Poly-Flasche