Learn More
Fisher BioReagents™ LB-Agar, Lennox (Granulat)
Wird als Verfestigungsmittel verwendet, um das feste Medium bereitzustellen, um das Wachstum von Mikroben zu unterstützen.
85.50 € - 326.00 €
Spezifikation
Form Granulatpulver
Produkttyp Agar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wird als Verfestigungsmittel verwendet, um das feste Medium bereitzustellen, um das Wachstum von Mikroben zu unterstützen.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackungsart Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackungsart Preis Menge & Verfügbarkeit  
15400675
Unterlagen ansehen
Fisher BioReagents™
BP9745-2
2 kg Poly-Eimer Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
15490665
Unterlagen ansehen
Fisher BioReagents™
BP9745-500
500 g Poly-Flasche Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Granuliertes LB-Agar, Lennox-Medien
  • CAS: [91079-40-2], [8013-01-2], [7647-14-5], [9002-18-0]
  • Bei Raumtemperatur lagern
Spezifikation
Spezifikation
Granulatpulver
Agar
Wird als Verfestigungsmittel verwendet, um das feste Medium bereitzustellen, um das Wachstum von Mikroben zu unterstützen.
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • LB Agar, (Lennox L Agar), Granulated