Learn More
Agargranulat, Fisher BioReagents
Wird als Verfestigungsmittel verwendet, um das feste Medium bereitzustellen, um das Wachstum von Mikroben zu unterstützen.
105.00 € - 935.00 €
Spezifikation
Form | Granulatpulver |
---|---|
Produkttyp | Agar |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wird als Verfestigungsmittel verwendet, um das feste Medium bereitzustellen, um das Wachstum von Mikroben zu unterstützen. |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackungsart | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackungsart | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15480665
|
Fisher BioReagents
BP9744-5 |
5 kg | Poly-Eimer |
935.00 €
5 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15450665
|
Fisher BioReagents
BP9744-500 |
500 g | Poly-Flasche |
105.00 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15470665
|
Fisher BioReagents
BP9744-2 |
2 kg | Poly-Eimer |
415.00 €
2 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Granulat-Agar-Medien CAS:[9002-18-0]
- Bei Raumtemperatur lagern
Spezifikation
Granulatpulver | |
Agar | |
Wird als Verfestigungsmittel verwendet, um das feste Medium bereitzustellen, um das Wachstum von Mikroben zu unterstützen. |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Agar, Granulated