Learn More
EZ-Run™ Proteingel-Lösungen, Fisher BioReagenzien™
Beschreibung
Eine gebrauchsfertige, vorgemischte Lösung aus Acrylamid, Bisacrylamid, Puffer und SDS, die durch die Denaturierung von PAGE eine ultrafeine Auflösung von Proteinbanden ermöglicht. Diese neuartige Formulierung ermöglicht die Auflösung eines Gradientengels mit weniger präparativer Arbeit als bei einem standardmäßigen diskontinuierlichen Gelsystem.
- Gebrauchsfertige EZ-Run Protein-Gel-Lösung für 1-D oder 2-D PAGE – einfach APS und TEMED hinzufügen
- Großer Trennbereich von 3 bis 200 kDa beim selben Minigel
- Kontinuierliches Gel-System – kein Sammelgel erforderlich
- Proprietäre (zum Patent angemeldete) Gel-Chemie
EZ-Run Protein-Gel-Lösung wird mit einem optimierten proprietären Laufpuffer geliefert; andere herkömmliche SDS-PAGE-Puffer sollten nicht mit der EZ-Run Gel-Lösung verwendet werden.
Anwendungen:
Kompatibel mit Anwendungen nach der Elektrophorese, wie Western Blotting, MALDI-Analyse und Proteinsequenzierung. Geeignet für alle gängigen Gelfärbeverfahren, einschließlich Coomassie™ blaue, Silberfärbungs- und fluoreszierende Farbstoffe.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Protein Gel Solution |
| Material | 15% protein gel solution |
| Konzentration | 15 % |
| Menge | 500 mL |
Sicherheit und Handhabung
- 15% EZ-Run Protein Gel Solution with buffer
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Keimzellmutagenität Kategorie 1B
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H372-Schädigt die Organe.
- H340-Kann genetische Defekte verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.