Learn More
Thermo Scientific™ Fisch-Serum-Blockierpuffer
Blockieren von Säugetier-Gewebeproben für die Immunhistochemie (IHC) und Proben für andere Methoden mit Steelhead-Lachsserum in PBS.
Marke: Thermo Scientific™ 37527
209.45 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Der Thermo Scientific™ Fischserum-Blockierpuffer ist ein Serum des Steelhead-Lachses in PBS, das besonders als Blockierungsmittel in IHC und anderen Nachweismethoden bei Säugetierproben nützlich ist.
Eigenschaften des Fischserum-Blockierpuffers:
- Nicht-mammalisch: Bei Fischproteinen ist es weniger wahrscheinlich, dass sie spezifische Bindungsinteraktionen mit Antikörpern und anderen Säugetierproteinen aufweisen, die in herkömmlichen Methoden vorhanden sind
- Praktisch: Gefiltert und stabilisiert in PBS, daher kompatibel mit den meisten Assay-Systemen
- Einfache Handhabung: Kann wie geliefert verwendet oder bei Bedarf bis zum 10-fachen verdünnt werden
- Flexibel: Kann in vielen verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden, einschließlich als Verdünnungsmittel für Antikörper
Der Fischserum-Blockierpuffer ist wirksam bei der Stabilisierung von Lösungen und Proben, die für antikörperbindende Interaktionen verwendet werden, und minimiert gleichzeitig die Möglichkeit einer Kreuzreaktion mit Komponenten der Säugetierproben. Wenn normale Seren Hintergründe bei der Immunhistochemie (IHC) verursachen, versuchen Sie es mit diesem Produkt. Das Produkt eignet sich besonders für verschiedene zelluläre Bildgebungsprotokolle, die auf einer sichtbaren und nahinfraroten Fluoreszenzdetektion basieren.
Fischserum hat gegenüber herkömmlichen Blockierpuffern mehrere Vorteile. Da der Lachs phylogenetisch von Säugetieren entfernt ist, die die Quelle der in den meisten Experimenten verwendeten Antikörper und Proben sind, ist es weniger wahrscheinlich, dass seine Serumproteine spezifische bindende Wechselwirkungen mit Proteinen haben, die in den üblichen Zellbiologie-Experimenten verwendet werden.
Der Fischserum-Blockierpuffer ist besonders bei Anwendungen mit Fluoreszenzbildgebung effektiv. Der Blocker wurde verwendet, um den Hintergrund zu verringern und das Signal-Rauschen-Verhältnis bei Nah-IR-Fluoreszenzsonden zu erhöhen.
Spezifikation
Fish Serum Blocking Buffer, 500 mL | |
500 ml | |
ELISA, Western Blot, IHC | |
PBS | |
Nach Erhalt bei 4 °C lagern. |
Fisch-Serum-Blockierpuffer | |
Flüssig | |
1x | |
Fischserum |