Learn More
3M™ First Base™ + Bump Cap
Entwickelt, um einen gewissen Schutz des Kopfes vor Stößen und kleineren Verletzungen des Kopfes durch feststehende Gegenstände zu bieten. Das patentierte, flexible Schalendesign aus haltbarem ABS-Kunststoff bietet industriellen Stoßschutz gemäß EN812.
Marke:  3M™ 7100206582
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17217690
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Bietet industriellen Stoßschutz gemäß EN812
  • Die flexible Schale aus ABS-Kunststoff kann zur Reinigung entfernt werden
  • Luftstromkanäle für Belüftung
  • Saugfähiges Frotteeband zum Abtransportieren von Schweiß
  • Erhältlich in verschiedenen Spitzenlängen für eine Vielzahl von Anwendungen
  • Verstellbarer elastischer Riemen für eine individuelle Passform
  • Optionale Bereiche für das Logo
  • Erhältlich in verschiedenen Spitzenlängen für eine Vielzahl von Anwendungen
  • Verstellbarer elastischer Riemen für eine individuelle Passform
  • Gürtelclip-Zubehör erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Reduzierte Spitze
UV-stabilisiertes ABS