Learn More
3M™ First Base™ + Bump Cap
Entwickelt, um einen gewissen Schutz des Kopfes vor Stößen und kleineren Verletzungen des Kopfes durch feststehende Gegenstände zu bieten. Das patentierte, flexible Schalendesign aus haltbarem ABS-Kunststoff bietet industriellen Stoßschutz gemäß EN812.
Marke: 3M™ 7100206581
256.99 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Bietet industriellen Stoßschutz gemäß EN812
- Die flexible Schale aus ABS-Kunststoff kann zur Reinigung entfernt werden
- Luftstromkanäle für Belüftung
- Saugfähiges Frotteeband zum Abtransportieren von Schweiß
- Erhältlich in verschiedenen Spitzenlängen für eine Vielzahl von Anwendungen
- Verstellbarer elastischer Riemen für eine individuelle Passform
- Optionale Bereiche für das Logo
- Erhältlich in verschiedenen Spitzenlängen für eine Vielzahl von Anwendungen
- Verstellbarer elastischer Riemen für eine individuelle Passform
- Gürtelclip-Zubehör erhältlich
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Mikrospitze | |
Marineblau | |
25 mm |
UV-stabilisiertes ABS | |
2018529 |