Learn More
DWK Life Sciences Fiolax™ Borosilikat-Reagenzglas, mit gewulstetem Rand
Reagenzgläser sind universelle zylindrische Laborgläser mit rundem Boden, die z. B. für chemische Reaktionen, Vorbehandlungen oder für die Lagerung kleiner Flüssigkeitsmengen verwendet werden.
Marke: DWK Life Sciences 261102607
Beschreibung
Der Transfer von Stoffen und Flüssigkeiten in andere Aggregationszustände und damit die Einleitung weiterer Reaktionen ist für die tägliche Arbeit im Labor von großer Bedeutung. Für diese Arbeiten wird eine Vielzahl von Gefäßen, Geräten und Ausrüstung verwendet. Reaktionskontrollen, Testreihen und Vorproben werden in der Regel in Reagenzgläsern durchgeführt, da nur geringe Mengen an Substanz entfernt werden.
- Dünnwandig und daher beständig gegen schnelle Temperaturänderungen oder lokale Erwärmung
- Einfacheres Ausgießen durch gewulsteten Rand
- Aufgebrannte, äußerst haltbare weiße Keramik
Spezifikation
0,5 bis 0,6 mm Stärke | |
Fiolax | |
100/Packung | |
20 mm |
39 mL | |
Erwärmen kleiner Mengen; Vorbehandlungen; Lagerung von kleinen Mengen Flüssigkeit | |
Autoklavierbar |