Learn More
DWK Life Sciences Fiolax™ Borosilikat-Reagenzglas, mit gewulstetem Rand
Reagenzgläser sind universelle zylindrische Laborgläser mit rundem Boden, die z. B. für chemische Reaktionen, Vorbehandlungen oder für die Lagerung kleiner Flüssigkeitsmengen verwendet werden.
Marke:  DWK Life Sciences 261101302
40.64 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10078190
  • 55.10 € / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Der Transfer von Stoffen und Flüssigkeiten in andere Aggregationszustände und damit die Einleitung weiterer Reaktionen ist für die tägliche Arbeit im Labor von großer Bedeutung. Für diese Arbeiten wird eine Vielzahl von Gefäßen, Geräten und Ausrüstung verwendet. Reaktionskontrollen, Testreihen und Vorproben werden in der Regel in Reagenzgläsern durchgeführt, da nur geringe Mengen an Substanz entfernt werden.
  • Dünnwandig und daher beständig gegen schnelle Temperaturänderungen oder lokale Erwärmung
  • Einfacheres Ausgießen durch gewulsteten Rand
  • Aufgebrannte, äußerst haltbare weiße Keramik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0,4 bis 0,5 mm Stärke
Fiolax
100/Packung
14 mm
16 mL
Erwärmen kleiner Mengen; Vorbehandlungen; Lagerung von kleinen Mengen Flüssigkeit