Learn More
Thermo Scientific™ Finntip™ Pipettenspitzen mit weiter Öffnung
Mit Thermo Scientific™ Finntip™ Pipettenspitzen mit weiter Öffnung, die sich ideal zum Pipettieren von Makromolekülen eignen, vermeiden Sie eine Beschädigung von Zellen durch mechanische Scherkräfte.
Marke: Thermo Scientific™ 9405120
100.18 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit Thermo Scientific™ Finntip™ Pipettenspitzen mit weiter Öffnung, die sich ideal zum Pipettieren von Makromolekülen eignen, vermeiden Sie eine Beschädigung von Zellen durch mechanische Scherkräfte.
- Zwei verschiedene Größen für Volumen von 10 bis 1000 μl
- Spitze mit weiter Öffnung – Innendurchmesser der Öffnung: 1.1 mm bzw. 1.8 mm
- Farbkennzeichnung: Weiß
- Länge: 5.3/7.2 cm
Spezifikation
Finntip 250 breit | |
Ungefiltert | |
Finntip 250 breit | |
5.3 cm | |
Weite Öffnung | |
Thermo Scientific™ Finnpipette™ 250 | |
Zertifizierte Qualität |
250 μl | |
Unsteril | |
2 in. | |
Racks | |
Weiß | |
Finntip™, weite Öffnung |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.