Learn More
Thermo Scientific™ Finntip™ Stepper Pipettenspitzen
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific™ Finntip™ Stepper Pipettenspitzen passen perfekt zur Thermo Scientific™ Finnpipette™ Stepper Pipette.
Marke:  Thermo Scientific™ 9404190
132.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10542481
  • 150.00 € / 100 Stück
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Thermo Scientific™ Finntip™ Stepper Pipettenspitzen passen perfekt zur Thermo Scientific™ Finnpipette™ Stepper Pipette.
  • Nicht sterile Spitzen werden in Großpackungen geliefert, sterile Spitzen sind einzeln verpackt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2.5 ml
Ungefiltert
ISO 9001, ISO 14001
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Stepper-Pipette
50, 100, 150, 200, 250 µl
Unsteril
Bulk
Finntip™
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2413617 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum21/11/2024 Catalog Number9404190
Chargennummer2310917 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum28/10/2024 Catalog Number9404190
Chargennummer2218215 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum19/04/2023 Catalog Number9404190
Chargennummer2208614 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum25/07/2022 Catalog Number9404190
Chargennummer2111712 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum08/12/2021 Catalog Number9404190
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Finntip™ Stepper Pipettenspitzen > Volumen: 2,5 ml; unsteril; 100 Stück/Karton
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.