Learn More
Thermo Scientific™ Finntip™ Pipettenspitzen
Sorgen Sie für genaues und präzises Pipettieren. Diese Spitzen wurden mit unserer ganzen Erfahrung bei der Handhabung von Flüssigkeiten entwickelt und haben glatte, hydrophobe Oberflächen, die Flüssigkeitsretention verhindern.
39.25 € - 1248.87 €
Spezifikation
Volumen (metrisch) 250 μl
Gefiltert Ungefiltert
Sterilität Unsteril
Farbe Gelb
Länge (angloamerikanisch) 2 in.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Beschreibung Volumen (metrisch) Format Sterilität Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Volumen (metrisch) Format Sterilität Preis Menge & Verfügbarkeit  
11712544
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
9400220
Finntip 250 Universal, 0.5 – 250 μl, 5.2 cm, gelb 250 μl Großpackung Unsteril Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
10053860
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
9400250
Finntip 250 Universal, 0.5 – 250 μl, 5.2 cm, gelb 250 μl Box Unsteril Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11855863
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
9400266
Finntip 250 Universal, 0.5 – 250 μl, 5.2 cm, gelb 250 μl Nachfüllpackung Unsteril Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Gewährleisten genaues, präzises Pipettieren. Thermo Scientific™ Finntip™ Pipettenspitzen werden aus hochwertigen Materialien mit neuesten Spritzgussverfahren hergestellt. Bei der Entwicklung der Finntip Pipettenspitzen ist unser ganzes umfassendes Know-how im Liquid-Handling-Bereich mit eingeflossen. Dank unserer modernen automatisierten Produktionsmöglichkeiten sowie unserer Erfahrung sind wir in der Lage, Spitzen mit einer besonders gleichmäßigen glatten und hydrophoben Innen- und Außenoberfläche herzustellen, um Flüssigkeitsretention zu vermeiden.
Eigenschaften:
  • Glatte und gleichmäßige Innenfläche verhindert Flüssigkeitsretention
  • Volumenbereich von 0,2 μl bis 10 ml
  • Steril oder unsteril erhältlich
  • Verschiedene Verpackungsoptionen: Gestelle, Beutel, Boxen, lose Massenverpackung und Nachfüllpackungen
  • Farbcodierte Gestelle, passend zur kompatiblen Finnpipette
  • Farbcodierung nur bei den Verpackungsoptionen Gestell und Nachfüllpackung
Hinweis:
Hergestellt gemäß ISO 9001, ISO 14001 und ISO 13485 (CE/IVD-Zeichen).
Begrenzter Garantiezeitraum: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.
Spezifikation
Spezifikation
250 μl
Unsteril
2 in.
ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485
Thermo Scientific™ Finnpipette™ 250
Ungefiltert
Gelb
5.2 cm
Universelle Passform
Finntip
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß unseren Garantiebestimmungen und -ausschlüsse, die Bestandteil unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind, gewähren wir für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab Datum des Versandtages. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Finntip™ Pipettenspitzen