Learn More
Thermo Scientific™ Finntip™ Extralange pipettenspezifische Spitzen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11759855
Click to view available options
Volumen (metrisch):
200 μl
1000 μl
Format:
Box
Bulk
Racks
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
1000 Stück
400 Stück
480 Stück
960 Stück
Artikelnummer. 11759855
Marke: Thermo Scientific™ 9401420
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Sorgen Sie für genaues und präzises Pipettieren. Diese Spitzen wurden mit unserer ganzen Erfahrung bei der Handhabung von Flüssigkeiten entwickelt und haben glatte, hydrophobe Oberflächen, die Flüssigkeitsretention verhindern.
Gewährleisten genaues, präzises Pipettieren. Thermo Scientific™ Finntip™ Pipettenspitzen werden aus hochwertigen Rohmaterialien mit modernsten Spritzgussverfahren gefertigt. Bei der Entwicklung der Finntip Pipettenspitzen ist unser ganzes umfassendes Know-how im Liquid-Handling-Bereich mit eingeflossen. Unsere Pipettenspitzen werden in modernen automatisierten Fertigungsanlagen hergestellt und besitzen einheitlich glatte und hydrophobe Innen- und Außenflächen, die eine Flüssigkeitsretention verhindern.
  • Glatte und gleichmäßige Oberfläche verhindert Flüssigkeitsretention
  • Volumenbereich von 0,2 μl bis 10 ml
  • Steril oder unsteril erhältlich
  • Verschiedene Verpackungsoptionen: Racks, Beutel, Boxen, lose Massenverpackung und Nachfüllpackungen
  • Farbcodierte Racks, passend zur jeweils kompatiblen Finnpipette
  • Farbcodierung nur bei Racks und zugehörigen Nachfüllpackungen
Hinweis:
Hergestellt gemäß ISO 9001, ISO 14001 und ISO 13485 (CE/IVD-Zeichen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Finntip 1000 Ext, ohne Filter, nicht steril, Gestell
Volumen (metrisch) 1000 μl
Gefiltert Ungefiltert
Sterilität Unsteril
Modell Finntip 1000 Ext
Länge (angloamerikanisch) 4,1 in.
Länge (metrisch) 10,5 cm
Format Racks
Farbcode Blau
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermo Scientific Finnpipette
Produktlinie FinnTip
Fit for Purpose Zertifizierte Qualität
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß unseren Garantiebestimmungen und -ausschlüsse, die Bestandteil unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind, gewähren wir für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab Datum des Versandtages. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.