Learn More
Thermo Scientific™ Finntip™ Pipettenspezifische Spitzen
Beschreibung
Gewährleisten genaues, präzises Pipettieren. Thermo Scientific™ Finntip™ Pipettenspitzen werden aus hochwertigen Rohmaterialien mit modernsten Spritzgussverfahren gefertigt. Bei der Entwicklung der Finntip Pipettenspitzen ist unser ganzes umfassendes Know-how im Liquid-Handling-Bereich mit eingeflossen. Unsere Pipettenspitzen werden in modernen automatisierten Fertigungsanlagen hergestellt und besitzen einheitlich glatte und hydrophobe Innen- und Außenflächen, die eine Flüssigkeitsretention verhindern.
- Glatte und gleichmäßige Innenfläche verhindert Flüssigkeitsretention
- Volumenbereich von 0,2 μl bis 10 ml
- Steril oder unsteril erhältlich
- Verpackungsmöglichkeiten: Gestelle, Beutel, Boxen, lose Massenverpackung und Nachfüllpackungen
- Farbcodierte Gestelle, passend zur kompatiblen Finnpipette
- Farbcodierung nur bei den Verpackungsoptionen Gestell und Nachfüllpackung
Hinweis:
Hergestellt gemäß ISO 9001, ISO 14001 und ISO 13485
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Finntip 10mL, ohne Filter, nicht steril, Gestell |
| Volumen (metrisch) | 10 ml |
| Gefiltert | Ungefiltert |
| Sterilität | Unsteril |
| Farbe | Rot |
| Modell | Finntip 10 ml |
| Länge (angloamerikanisch) | 6 in. |
| Länge (metrisch) | 15 cm |
| Format | Racks |
| Farbcode | Rot |
| Mehr anzeigen |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß unseren Garantiebestimmungen und -ausschlüsse, die Bestandteil unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind, gewähren wir für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab Datum des Versandtages. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.