Learn More
Thermo Scientific™ Finntip™ Pipettenspezifische Spitzen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11752534
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 μl
50 μl
300 μ l
300 μl
1000 μ l
1000 μl
5 ml
10 ml
Sterilität:
Steril
Unsteril
Fit for Purpose:
Nicht steril
Steril & PCR-fähig
Zertifizierte Qualität
Zertifizierte Qualität
Farbe:
Blau
Grün
Orange
Rosa
Rot
Türkis
klar
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
10000 Stück
120 Stück
1920 Stück
200 Stück
20000 Stück
2688 PCS
270 Stück
3000 Stück
3840 Stück
40 Stück
500 Stück
75 Stück
960 Stück
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11752534
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 9400373
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Sorgen Sie für genaues und präzises Pipettieren. Diese Spitzen wurden mit unserer ganzen Erfahrung bei der Handhabung von Flüssigkeiten entwickelt und haben glatte, hydrophobe Oberflächen, die Flüssigkeitsretention verhindern.
Gewährleisten genaues, präzises Pipettieren. Thermo Scientific™ Finntip™ Pipettenspitzen werden aus hochwertigen Rohmaterialien mit modernsten Spritzgussverfahren gefertigt. Bei der Entwicklung der Finntip Pipettenspitzen ist unser ganzes umfassendes Know-how im Liquid-Handling-Bereich mit eingeflossen. Unsere Pipettenspitzen werden in modernen automatisierten Fertigungsanlagen hergestellt und besitzen einheitlich glatte und hydrophobe Innen- und Außenflächen, die eine Flüssigkeitsretention verhindern.
  • Glatte, einheitliche Oberfläche verhindert Flüssigkeitsansammlung
  • Volumen reicht von 0.2 μl bis 10 ml
  • Steril und nicht steril erhältlich
  • Zu den Packungsoptionen gehören Gestelle, Beutel, Schachteln, Groß- und Nachfüllpackungen
  • Farbcodierte Gestelle, passend zur entsprechenden Finnpipette
  • Die Farbcodierung gilt nur für das Gestell und die Nachfüllpackung
Hinweis:
Hergestellt gemäß ISO 9001, ISO 14001 und ISO 13485 (CE/IVD-zertifiziert)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Beschreibung Finntip 50, steril, ohne Filter, steril, Gestell
Volumen (metrisch) 50 μl
Gefiltert Ungefiltert
Sterilität Steril
Farbe Türkis
Modell Finntip 50 steril
Länge (angloamerikanisch) 1,9 in.
Länge (metrisch) 4,8 cm
Format Racks
Farbcode Türkis
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermo Scientific Finnpipette 50
Produktlinie FinnTip
Fit for Purpose Steril & PCR-fähig
Afficher plus Afficher moins
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß unseren Garantiebestimmungen und -ausschlüsse, die Bestandteil unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind, gewähren wir für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab Datum des Versandtages. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis