Learn More
Thermo Scientific™ Finntip™ Pipettenspezifische Spitzen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11732534
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 μl
50 μl
300 μ l
300 μl
1000 μ l
1000 μl
5 ml
10 ml
Sterilität:
Steril
Unsteril
Fit for Purpose:
Nicht steril
Steril & PCR-fähig
Zertifizierte Qualität
Zertifizierte Qualität
Farbe:
Blau
Grün
Orange
Rosa
Rot
Türkis
klar
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
10000 Stück
120 Stück
1920 Stück
200 Stück
20000 Stück
2688 PCS
270 Stück
3000 Stück
3840 Stück
40 Stück
500 Stück
75 Stück
960 Stück
Artikelnummer. 11732534
Marke: Thermo Scientific™ 9400360
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Sorgen Sie für genaues und präzises Pipettieren. Diese Spitzen wurden mit unserer ganzen Erfahrung bei der Handhabung von Flüssigkeiten entwickelt und haben glatte, hydrophobe Oberflächen, die Flüssigkeitsretention verhindern.
Gewährleisten genaues, präzises Pipettieren. Thermo Scientific™ Finntip™ Pipettenspitzen werden aus hochwertigen Rohmaterialien mit modernsten Spritzgussverfahren gefertigt. Bei der Entwicklung der Finntip Pipettenspitzen ist unser ganzes umfassendes Know-how im Liquid-Handling-Bereich mit eingeflossen. Unsere Pipettenspitzen werden in modernen automatisierten Fertigungsanlagen hergestellt und besitzen einheitlich glatte und hydrophobe Innen- und Außenflächen, die eine Flüssigkeitsretention verhindern.
  • Glatte, einheitliche Oberfläche verhindert Flüssigkeitsansammlung
  • Volumen reicht von 0.2 μl bis 10 ml
  • Steril und nicht steril erhältlich
  • Zu den Packungsoptionen gehören Gestelle, Beutel, Schachteln, Groß- und Nachfüllpackungen
  • Farbcodierte Gestelle, passend zur entsprechenden Finnpipette
  • Die Farbcodierung gilt nur für das Gestell und die Nachfüllpackung
Hinweis:
Hergestellt gemäß ISO 9001, ISO 14001 und ISO 13485 (CE/IVD-zertifiziert)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Finntip 50, ohne Filter, nicht steril, Bulk
Volumen (metrisch) 50 μl
Gefiltert Ungefiltert
Sterilität Unsteril
Farbe Türkis
Modell Finntip 50
Länge (angloamerikanisch) 1,9 in.
Länge (metrisch) 4,8 cm
Format Bulk
Farbcode Türkis
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermo Scientific Finnpipette 50
Produktlinie FinnTip
Fit for Purpose Zertifizierte Qualität
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß unseren Garantiebestimmungen und -ausschlüsse, die Bestandteil unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind, gewähren wir für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab Datum des Versandtages. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.