Learn More
Thermo Scientific™ Finntip™ Pipettenspezifische Spitzen
Artikelnummer. 11488469
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 μl
50 μl
300 μ l
300 μl
1000 μ l
1000 μl
5 ml
10 ml
Sterilität:
Steril
Unsteril
Fit for Purpose:
Nicht steril
Steril & PCR-fähig
Zertifizierte Qualität
Zertifizierte Qualität
Farbe:
Blau
Grün
Orange
Rosa
Rot
Türkis
klar
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
10000 Stück
120 Stück
1920 Stück
200 Stück
20000 Stück
2688 PCS
270 Stück
3000 Stück
3840 Stück
40 Stück
500 Stück
75 Stück
960 Stück
Product Code. 11488469
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 9402160
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
View alternative products
Sorgen Sie für genaues und präzises Pipettieren. Diese Spitzen wurden mit unserer ganzen Erfahrung bei der Handhabung von Flüssigkeiten entwickelt und haben glatte, hydrophobe Oberflächen, die Flüssigkeitsretention verhindern.
Gewährleisten genaues, präzises Pipettieren. Thermo Scientific™ Finntip™ Pipettenspitzen werden aus hochwertigen Rohmaterialien mit modernsten Spritzgussverfahren gefertigt. Bei der Entwicklung der Finntip Pipettenspitzen ist unser ganzes umfassendes Know-how im Liquid-Handling-Bereich mit eingeflossen. Unsere Pipettenspitzen werden in modernen automatisierten Fertigungsanlagen hergestellt und besitzen einheitlich glatte und hydrophobe Innen- und Außenflächen, die eine Flüssigkeitsretention verhindern.
  • Glatte und gleichmäßige Innenfläche verhindert Flüssigkeitsretention
  • Volumenbereich von 0,2 μl bis 10 ml
  • Steril oder unsteril erhältlich
  • Verpackungsmöglichkeiten: Gestelle, Beutel, Boxen, lose Massenverpackung und Nachfüllpackungen
  • Farbcodierte Gestelle, passend zur kompatiblen Finnpipette
  • Farbcodierung nur bei den Verpackungsoptionen Gestell und Nachfüllpackung
Hinweis:
Hergestellt gemäß ISO 9001, ISO 14001 und ISO 13485
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beschreibung Finntip 10mL, ohne Filter, nicht steril, Gestell
Volumen (metrisch) 10 ml
Gefiltert Ungefiltert
Sterilität Unsteril
Farbe Rot
Modell Finntip 10 ml
Länge (angloamerikanisch) 6 in.
Länge (metrisch) 15 cm
Format Racks
Farbcode Rot
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermo Scientific Finnpipette
Produktlinie FinnTip
Fit for Purpose Zertifizierte Qualität
Show More Show Less
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß unseren Garantiebestimmungen und -ausschlüsse, die Bestandteil unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind, gewähren wir für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab Datum des Versandtages. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.