Learn More
Thermo Scientific™ Finntip™ Pipettenspezifische Spitzen
Sorgen Sie für genaues und präzises Pipettieren. Diese Spitzen wurden mit unserer ganzen Erfahrung bei der Handhabung von Flüssigkeiten entwickelt und haben glatte, hydrophobe Oberflächen, die Flüssigkeitsretention verhindern.
Marke: Thermo Scientific™ 9400267
117.16 EUR gültig bis 2024-07-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21640" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.04500kg
Beschreibung
Gewährleisten genaues, präzises Pipettieren. Thermo Scientific™ Finntip™ Pipettenspitzen werden aus hochwertigen Rohmaterialien mit modernsten Spritzgussverfahren gefertigt. Bei der Entwicklung der Finntip Pipettenspitzen ist unser ganzes umfassendes Know-how im Liquid-Handling-Bereich mit eingeflossen. Unsere Pipettenspitzen werden in modernen automatisierten Fertigungsanlagen hergestellt und besitzen einheitlich glatte und hydrophobe Innen- und Außenflächen, die eine Flüssigkeitsretention verhindern.
Eigenschaften:
- Glatte und gleichmäßige Innenfläche verhindert Flüssigkeitsretention
- Volumenbereich von 0,2 μl bis 10 ml
- Steril oder unsteril erhältlich
- Verschiedene Verpackungsoptionen: Gestelle, Beutel, Boxen, lose Massenverpackung und Nachfüllpackungen
- Farbcodierte Gestelle, passend zur kompatiblen Finnpipette
- Farbcodierung nur bei den Verpackungsoptionen Gestell und Nachfüllpackung
Hinweis:
Hergestellt gemäß ISO 9001, ISO 14001 und ISO 13485 (CE/IVD-Zeichen).
Begrenzter Garantiezeitraum: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.
Spezifikation
Finntip 250 Universal, 0.5 – 250 μl, 5.2 cm, gelb | |
Ungefiltert | |
Gelb | |
2 in. | |
Nachfüllpackung | |
20 x 96 Spitzen | |
Thermo Scientific™ Finnpipette™ 250 | |
Zertifizierte Qualität |
250 μl | |
Unsteril | |
Finntip 250 Universal Nachfüllpack | |
5.2 cm | |
Universelle Passform | |
Gelb | |
Finntip™ |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß unseren Garantiebestimmungen und -ausschlüsse, die Bestandteil unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind, gewähren wir für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab Datum des Versandtages. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.