Learn More
Thermo Scientific™ Finntip™ Pipettenspezifische Spitzen
Beschreibung
Gewährleisten genaues, präzises Pipettieren. Thermo Scientific™ Finntip™ Pipettenspitzen werden aus hochwertigen Rohmaterialien mit modernsten Spritzgussverfahren gefertigt. Bei der Entwicklung der Finntip Pipettenspitzen ist unser ganzes umfassendes Know-how im Liquid-Handling-Bereich mit eingeflossen. Unsere Pipettenspitzen werden in modernen automatisierten Fertigungsanlagen hergestellt und besitzen einheitlich glatte und hydrophobe Innen- und Außenflächen, die eine Flüssigkeitsretention verhindern.
- Glatte und gleichmäßige Oberfläche verhindert Flüssigkeitsretention
- Volumenbereich von 0,2 μl bis 10 ml
- Steril oder unsteril erhältlich
- Verschiedene Verpackungsoptionen: Racks, Beutel, Boxen, lose Massenverpackung und Nachfüllpackungen
- Farbcodierte Racks, passend zur jeweils kompatiblen Finnpipette
- Farbcodierung nur bei Racks und zugehörigen Nachfüllpackungen
Hinweis:
Hergestellt gemäß ISO 9001, ISO 14001 und ISO 13485 (CE/IVD-Zeichen)
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Finntip 300, ohne Filter, nicht steril, Nachfüllpackung |
| Volumen (metrisch) | 300 μl |
| Gefiltert | Ungefiltert |
| Sterilität | Unsteril |
| Farbe | Orange |
| Autoklavierbar | Tips and racks are made of polypropylene and can be autoclaved at 121 degrees Celsius, 1 bar (15 PSI) for 20 minutes. Please note that the packaging of Finntip Refills is not autoclavable. |
| Modell | Finntip 300 Nachfüllpackung |
| Länge (angloamerikanisch) | 2 in. |
| Länge (metrisch) | 5,2 cm |
| Format | Nachfüllpackung |
| Mehr anzeigen |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß unseren Garantiebestimmungen und -ausschlüsse, die Bestandteil unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind, gewähren wir für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab Datum des Versandtages. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.