Learn More
Thermo Scientific™ Finntip™ Flex™ Pipettenspitzen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11813430
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 μl
200 μl
300 μl
1000 μl
1200 μl
Farbcode:
Blau
Gelb
Orange
Rosa
Türkis
Verpackung:
10 x 96/Rack
1000/Beutel
1536 Spitzen
1632 Spitzen
1920 Spitzen
20 x 96 Spitzen
2016 Spitzen
960 Spitzen
960 tips
Fit for Purpose:
Nicht steril
Steril & PCR-fähig
Zertifizierte Qualität
Zertifizierte Qualität
Packungsgröße:
1 Set
1000 Stück
1536 Stück
1920 Stück
960 Stück
Artikelnummer. 11813430
Marke: Thermo Scientific™ 94060320
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Sorgen Sie mit dem Pipettiermodul für mehr Genauigkeit und Präzision bei der Versiegelung.
Gewährleisten eine bessere Abdichtung für höhere Genauigkeit und Präzision. Bei den Thermo Scientific™ Finntip™ Flex™ speziellen Pipettenspitzen wird weniger Kraft zum Aufnehmen und Abwerfen benötigt, wodurch das Risiko chronischer Beschwerden durch einseitige Belastung des Anwenders (RSI-Syndrom) erheblich verringert wird.
Vorteile
  • Hervorragend geeignet für Ein- und Mehrkanalpipetten
  • In sechs Volumenbereichen erhältlich: 0.2 – 10 μl, 1 – 200 μl, 5 -300 μl, 100 – 1000 μl, 50 – 1200 μl und 10 ml
  • Die sterilen Spitzen werden in vakuumverpackten sterilisierten 10 × 96-Gestellen geliefert und sind zertifiziert frei von DNA, DNase, RNase und Endotoxinen
  • Platzsparende Nachfüllpackungen
Weichere Spitze
  • Bei diesen weichen Spitzen wird weniger Kraft zum Aufnehmen und Abwerfen benötigt, wodurch das Risiko chronischer Beschwerden durch einseitige Belastung des Anwenders (RSI-Syndrom) deutlich verringert wird
  • Sie gewährleisten zudem eine bessere Abdichtung und sorgen somit für höhere Genauigkeit und Präzision
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Finntip Flex 200, ohne Filter, nicht steril, Bulk
Volumen (metrisch) 200 μl
Gefiltert Ungefiltert
Sterilität Unsteril
Farbe Gelb
Modell Finntip Flex 200
Länge (angloamerikanisch) 2,3 in.
Länge (metrisch) 6 cm
Format Bulk
Verpackung 1000/Beutel
Farbcode Gelb
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermo Scientific Finnpipette
Produktlinie FinnTip™ Flex
Fit for Purpose Zertifizierte Qualität
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß unseren Garantiebestimmungen und -ausschlüsse, die Bestandteil unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind, gewähren wir für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab Datum des Versandtages. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.